Läs mer
Ansell AlphaTec™ 04005
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
8
Beskrivning
- Speciell nitril- och PVC-blandningsformulering för att ge bättre hållbarhet, skydd och flexibilitet
- En EN ISO 374:2016 Typ A-certifierad kemikalieskyddshandske i PVC
- Hög hållbarhet och flexibel även i låga temperaturer
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE 0493, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, Kontakt med livsmedel |
| Klorerad | Nej |
| Användningsområden | Industriell |
| Färg | Blått |
| Latexfri | Ja |
| Material | Polypropen, PVC, Nitril |
| Produkttyp | Chemical-resistant Gloves |
| Storlek | 8 |
| EN388 Standard | 4131A |
| EN 421 | Nej |
| Visa mer |