Läs mer
Ansell AlphaTec™ 1500 Overaller
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
5X-stor
Stil:
B15S113
N15T138
O15S113
O15S138
R15S113
R15T138
W15T138
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Paket med 40
Paket med 50
Beskrivning
- 3 delar huva
- Elastisk huva, handleder, midja och vrister
- 2-vägs dragkedja fram med återförslutningsbar stormklaff
- Fingeröglor
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | Intermediär |
| Material | SMS Tyg |
| Färg | Vitt, Marin, Rött, Orange |
| Sömtyp | Sydd |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 374:2003, EN ISO 13688:2013, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 1073-2:2002 |
| För användning med (applikation) | Inspektion (plockning, kontroll och märkning), asbestrelaterat arbete, hantering av pulver |
| Vikt (metrisk) | Vit 48 gsm, Marinblå 50 gsm, Röd 50 gsm, Orange 50 gsm |
| Stil | O15S138 |