Läs mer
Ansell™ Microgard™ 1500 Plus FR Overall med huva
Produktkod. 17131035 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
5X-stor
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Paket med 40
Produktkod. 17131035
Brand: Ansell™ WR17S0011102
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MICROGARD™ 1500 Plus FR Overaller med huva är gjorda av ett antistatiskt material som andas SMS tyg som använder den senaste utvecklingen inom mikrofiberteknologi för att säkerställa god filtreringseffektivitet.
    • Specialiserat skydd: Avsedd att bäras över värmeskyddande kläder, AlphaTec 1500 PLUS FR Stitched - Kemikaliedräkt modell 111 har en SMMS nonwoven materialbarriär som skyddar mot partiklar, icke brännbar vätskespray och stänk
    • Ökad andningsförmåga: Dess SMMS nonwoven-tyg är också genomsläppligt för luft och vattenånga, vilket minskar risken för värmestress och förbättrar bärarkomforten
    • Garanterad antistatisk kapacitet: Detta skyddande ytterplagg med huva är också kompatibel med EN 1149-5 antistatiska standarder
    • Förbättrad passform och funktioner: Dess optimerade passform säkerställer varaktig komfort och den inkluderar en tvåvägsflik framtill med DST stormdragkedja, samt fingeröglor och en elastisk huva, midja, handled och vrister
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Hooded Flame-resistant Coveralls
Storlek Liten
Kön Unisex
Material FR Antistatisk SMS Tyg
Färg Vitt, Rött
Disponibel Limited-use
Midja stil Elastic at Back
Ankel stil Elastic
Manschettstil Elastic
Hals stil Hooded
Huva typ 3-panel
Förslutningstyp 2-way Front Zipper with Storm Flap
Sömtyp Sydd
Sterilitet Non-sterile
Motstånd Chemicals
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 374:2003, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, begränsad flamspridning EN ISO 14116:2015-1 Index 1
Antal fickor None
Vikt (metrisk) 54 gsm
Stil W17S111