Läs mer
Descripción
- Optimerad andningsförmåga: AlphaTec™ 1500 PLUS Lab Coat Bound - Modell 204 ger bekvämt skydd i allmänna industriella miljöer, tack vare dess luft- och vattenånggenomsläppliga samt antistatiska, SMS material
- Minskade föroreningsrisker: Eftersom detta skyddande ytterplagg är silikonfritt, minimerar det föroreningsrisker, vilket gör det idealiskt för biovetenskap och metalltillverkningsindustrier
- Förbättrad ergonomi: Dessutom erbjuder detta vita skyddande överplagg en optimerad passform, vilket förbättrar bärarkomforten och säkerheten på arbetsplatsen
DESIGN DRAG:
- Mellanlängd labbrock med krage, dubbknäppning fram, vänster bröst och höger lårfickor.
Especificaciones
Especificaciones
| Produkttyp | Antistatisk labbrock |
| Storlek | Intermediär |
| Kön | Unisex |
| Material | SMS |
| Färg | Vitt |
| Förslutningstyp | Knappar |
| Manschettstil | Elastisk |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Motstånd | Kemikalier |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?