Läs mer
Ansell Alphatec™ 1500 Plus labbrock bunden - modell 206
Produktkod. 17190995
Change view
Storlek:
X-large
2X-large
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17190995 X-large
17101005 2X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17190995 Leverantör Ansell Leverantörsnummer WH15B0020605
Beräknad leverans: 03-06-2027
Alphatec™ 1500 Plus Lab Coat ger bekvämt skydd i allmänna industriella miljöer.
  • Optimerad andningsförmåga: AlphaTec™ 1500 PLUS Lab Coat Bound - Modell 204 ger bekvämt skydd i allmänna industriella miljöer, tack vare dess luft- och vattenånggenomsläppliga samt antistatiska, SMS material
  • Minskade föroreningsrisker: Eftersom detta skyddande ytterplagg är silikonfritt, minimerar det föroreningsrisker, vilket gör det idealiskt för biovetenskap och metalltillverkningsindustrier
  • Förbättrad ergonomi: Dessutom erbjuder detta vita skyddande överplagg en optimerad passform, vilket förbättrar bärarkomforten och säkerheten på arbetsplatsen
DESIGN DRAG:
  • Mellanlängd labbrock med krage, dubbknäppning fram, vänster bröst och höger lårfickor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Antistatisk labbrock
Storlek X-large
Kön Unisex
Material SMS
Färg Vitt
Förslutningstyp Knappar
Manschettstil Elastisk
Disponibel Återanvändbar
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Kemikalier
Stil Fullängdsalbum
Antal fickor 2
Latexfri Ja
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE KATEGORI III (Typ PB [6])
Vikt (engelska) 48 gsm