Läs mer
Ansell AlphaTec™ 1500 PLUS labbrockar, modell 208
Description
- Luft- och vattenånggenomsläpplig (andningsbar)
- Silikonfri
- Optimerad kroppspassning bidrar till att förbättra bärarens komfort och säkerhet
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Labbrock för allmänt bruk |
| Storlek | X-large |
| Kön | Unisex |
| Material | SMS |
| Färg | Vitt |
| Förslutningstyp | Press Studs |
| Manschettstil | Elastic |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Motstånd | Chemicals |
| Show More |