Beskrivning
- Specialiserat skydd: AlphaTec™ 1500 PLUS Stitched - Modell 103 skyddsdräkt är gjord av SMS material, skyddar bärare mot vätskespray och partiklar, filtrerar 99,9 % av partiklar över 3 mikron
- Ökad andningsförmåga: Luft- och vattenånggenomsläpplighet hjälper detta skyddande ytterplagg att minimera risken för överdriven värmestress och maximera bärarkomforten
- Garanterad antistatisk kapacitet: AlphaTec™ 1500 PLUS Stitched - Modell 103 är också testad mot EN 1149-5 och AATC 76 antistatiska standarder
- Förbättrad passform och funktioner: Dess optimerade passform garanterar komfort, med ytterligare funktioner, inklusive en tvåvägsdragkedja med återförslutningsbar stormklaff, fingeröglor och en resår i midja, handled och vrister
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kragade overaller |
| Storlek | Betydande |
| Kön | Unisex |
| Material | Antistatisk SMS |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Midja stil | Elastisk på baksidan |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Finger Loops |
| Hals stil | Kragade |
| Visa mer |