Läs mer
Ansell AlphaTec™ 1500 PLUS sydda overaller, modell 103, vit
Produktkod. 18040120 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
5X-stor
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
18040120 Liten
18060150 Intermediär
18030150 Betydande
18060120 X-large
18090130 2X-large
18070120 3X-large
18010130 4X-stor
18090120 5X-stor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 18040120 Leverantör Ansell Leverantörsnummer WH15S0010302
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 24-06-2027
Ger bekvämt skydd mot farliga partiklar i kritiska miljöer.
    • Specialiserat skydd: AlphaTec™ 1500 PLUS Stitched - Modell 103 skyddsdräkt är gjord av SMS material, skyddar bärare mot vätskespray och partiklar, filtrerar 99,9 % av partiklar över 3 mikron
    • Ökad andningsförmåga: Luft- och vattenånggenomsläpplighet hjälper detta skyddande ytterplagg att minimera risken för överdriven värmestress och maximera bärarkomforten
    • Garanterad antistatisk kapacitet: AlphaTec™ 1500 PLUS Stitched - Modell 103 är också testad mot EN 1149-5 och AATC 76 antistatiska standarder
    • Förbättrad passform och funktioner: Dess optimerade passform garanterar komfort, med ytterligare funktioner, inklusive en tvåvägsdragkedja med återförslutningsbar stormklaff, fingeröglor och en resår i midja, handled och vrister
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kragade overaller
Storlek Liten
Kön Unisex
Material Antistatisk SMS
Färg Vitt
Disponibel Återanvändbar
Midja stil Elastisk på baksidan
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Finger Loops
Hals stil Kragade
Huva typ Avhuva
Förslutningstyp 2-vägs dragkedja med stormklaff
Sömtyp Sydd
Sterilitet Icke-steril
Skyddsklass CE KATEGORI III (Typ 5, Typ 6)
Motstånd Antistatisk, Kemikalier, Partikel
Krage typ Krage
Certifieringar/efterlevnad (Europa) SV ISO 13982-1:2004 + A1:2010∣SV 13034:2005 + A1:2009∣CE-nummer∣EN 1073-2:2002∣SV 1149-5:2018∣SV ISO 13688:2013
Latexfri Ja
För användning med (applikation) Kropp Ytkontroll, märkning och bättring, målning eller rengöring av verktyg eller robotar, uppackning av bulkgods, lastning och lossning av processutrustning, produktionslinjestöd och underhåll, montering och inspektion av komponenter, asbestrelaterat arbete, hantering av pulver, fiberglas/hartsapplikationer/keramiska fibrer