Description
- Specialiserat skydd: AlphaTec™ 1500 PLUS Stitched - Modell 103 skyddsdräkt är gjord av SMS material, skyddar bärare mot vätskespray och partiklar, filtrerar 99,9 % av partiklar över 3 mikron
- Ökad andningsförmåga: Luft- och vattenånggenomsläpplighet hjälper detta skyddande ytterplagg att minimera risken för överdriven värmestress och maximera bärarkomforten
- Garanterad antistatisk kapacitet: AlphaTec™ 1500 PLUS Stitched - Modell 103 är också testad mot EN 1149-5 och AATC 76 antistatiska standarder
- Förbättrad passform och funktioner: Dess optimerade passform garanterar komfort, med ytterligare funktioner, inklusive en tvåvägsdragkedja med återförslutningsbar stormklaff, fingeröglor och en resår i midja, handled och vrister
Spécification
Spécification
| Produkttyp | Kragade overaller |
| Storlek | Liten |
| Kön | Unisex |
| Material | Antistatisk SMS |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Midja stil | Elastisk på baksidan |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Finger Loops |
| Hals stil | Kragade |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?