Läs mer
Beschreibung
- Specialiserat skydd: AlphaTec™ 1500 PLUS Stitched - Modell 111 ger lätt kemikalieresistens, skyddar mot asbest och filter 99,9 % av partiklar över 3 mikron i storlek, såväl som tegel- och cementdamm, lätta aerosoler och dimmor
- Ökad andningsförmåga: Den här asbestskyddsdräktens luft- och vattenångpermeabilitet minskar också bärarnas exponering för värmestress
- Förbättrad passform och funktioner: Bärarkomforten förstärks av denna skyddande kroppsoveralls optimala passform, medan en huva i tre delar ger extra skyddande täckning, fingeröglor ger ett säkert grepp och röda sömmar säkerställer enkel identifiering
- Certifierade antistatiska egenskaper: AlphaTec™ 1500 PLUS Stitched - Modell 111 är testad mot EN 1149-5 antistatiska standarder
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Överdragsoveraller med huva |
| Storlek | 4X-stor |
| Kön | Unisex |
| Material | Antistatisk SMS |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Finger Loops, Elastisk |
| Hals stil | Med huva |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?