Läs mer
Ansell AlphaTec™ 1500 PLUS sydda overaller, modell 111, vit
Produktkod. 18070150 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
6X-stor
Produktkod. Storlek
18070150 6X-stor
1 options
Produktkod. 18070150 Leverantör Ansell Leverantörsnummer WH15S0011110
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ger bekvämt skydd mot farliga partiklar i kritiska miljöer.
    • Specialiserat skydd: AlphaTec 1500 PLUS Stitched - Modell 111 ger lätt kemikalieresistens, skyddar mot asbest och filter 99,9 % av partiklar över 3 mikron i storlek, såväl som tegel- och cementdamm, lätta aerosoler och dimmor
    • Ökad andningsförmåga: Den här asbestskyddsdräktens luft- och vattenångpermeabilitet minskar också bärarnas exponering för värmestress
    • Förbättrad passform och funktioner: Bärarkomforten förstärks av denna skyddande kroppsoveralls optimala passform, medan en huva i tre delar ger extra skyddande täckning, fingeröglor ger ett säkert grepp och röda sömmar säkerställer enkel identifiering
    • Certifierade antistatiska egenskaper: AlphaTec 1500 PLUS Stitched - Modell 111 är testad mot EN 1149-5 antistatiska standarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Överdragsoveraller med huva
Storlek 6X-stor
Kön Unisex
Material Antistatisk SMS
Färg Vitt
Disponibel Återanvändbar
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Finger loopar
Hals stil Med huva
Huva typ 3-panel, elastisk
Förslutningstyp 2-vägs dragkedja med stormklaff
Sömtyp Sydd
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Antistatisk
Certifieringar/efterlevnad (Europa) SV ISO 13982-1:2004 + A1:2010∣SV 13034:2005 + A1:2009∣CE-nummer∣EN 1073-2:2002∣SV 1149-5:2018∣SV ISO 13688:2013
Latexfri Ja
För användning med (applikation) Uppackning av bulkgods, Lastning och lossning av processutrustning, Ytkontroll, märkning och reparation av karosser, Montering och inspektion av komponenter, Målnings- eller rengöringsverktyg eller robotar, Produktionslinjestöd och underhåll