Läs mer
Ansell AlphaTec™ 1500 PLUS sydda overaller, modell 111, vit
Produktkod. 18080120 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
4X-stor
5X-stor
6X-stor
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
18080120 5X-stor
18000140 4X-stor
18070150 6X-stor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18080120 Leverantör Ansell Leverantörsnummer WH15S0011109
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Ger bekvämt skydd mot farliga partiklar i kritiska miljöer.
    • Specialiserat skydd: AlphaTec™ 1500 PLUS Stitched - Modell 111 ger lätt kemikalieresistens, skyddar mot asbest och filter 99,9 % av partiklar över 3 mikron i storlek, såväl som tegel- och cementdamm, lätta aerosoler och dimmor
    • Ökad andningsförmåga: Den här asbestskyddsdräktens luft- och vattenångpermeabilitet minskar också bärarnas exponering för värmestress
    • Förbättrad passform och funktioner: Bärarkomforten förstärks av denna skyddande kroppsoveralls optimala passform, medan en huva i tre delar ger extra skyddande täckning, fingeröglor ger ett säkert grepp och röda sömmar säkerställer enkel identifiering
    • Certifierade antistatiska egenskaper: AlphaTec™ 1500 PLUS Stitched - Modell 111 är testad mot EN 1149-5 antistatiska standarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Överdragsoveraller med huva
Storlek 5X-stor
Kön Unisex
Material Antistatisk SMS
Färg Vitt
Disponibel Återanvändbar
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Finger Loops
Hals stil Med huva
Huva typ 3-panel, elastisk
Förslutningstyp 2-vägs dragkedja med stormklaff
Sömtyp Sydd
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Antistatisk
Certifieringar/efterlevnad (Europa) SV ISO 13982-1:2004 + A1:2010∣SV 13034:2005 + A1:2009∣CE-nummer∣EN 1073-2:2002∣SV 1149-5:2018∣SV ISO 13688:2013
För användning med (applikation) Uppackning av bulkgods, Lastning och lossning av processutrustning, Ytkontroll, märkning och reparation av karosser, Montering och inspektion av komponenter, Målnings- eller rengöringsverktyg eller robotar, Produktionslinjestöd och underhåll