Description
- Specialiserat skydd: AlphaTec™ 1500 PLUS Stitched - Modell 111 ger lätt kemikalieresistens, skyddar mot asbest och filter 99,9 % av partiklar över 3 mikron i storlek, såväl som tegel- och cementdamm, lätta aerosoler och dimmor
- Ökad andningsförmåga: Den här asbestskyddsdräktens luft- och vattenångpermeabilitet minskar också bärarnas exponering för värmestress
- Förbättrad passform och funktioner: Bärarkomforten förstärks av denna skyddande kroppsoveralls optimala passform, medan en huva i tre delar ger extra skyddande täckning, fingeröglor ger ett säkert grepp och röda sömmar säkerställer enkel identifiering
- Certifierade antistatiska egenskaper: AlphaTec™ 1500 PLUS Stitched - Modell 111 är testad mot EN 1149-5 antistatiska standarder
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Överdragsoveraller med huva |
| Storlek | 4X-stor |
| Kön | Unisex |
| Material | Antistatisk SMS |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Finger Loops, Elastisk |
| Hals stil | Med huva |
| Show More |