Beskrivning
DESIGN:
- SMS tyger är en särskilt bra barriär mot partiklar som asbest, tegeldamm och cementdamm, och kommer att ge skydd mot lätta aerosoldimma; som finns i vissa färgspraymiljöer.
- Antistatisk dräkt, används för borttagning, sanering eller hantering av asbest, allmänt underhåll, konstruktion och entreprenadrengöring.
- Sydda sömmar
- Kombinera styrka med partikelbarriär
DRÄKTFUNKTIONER:
- 3-delad huva
- Elastisk huva, handleder, midja och vrister
- 2-vägs dragkedja fram med återförslutningsbar stormklaff
- Fingeröglor
- Antistatisk behandling
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Överdragsoveraller med huva |
| Storlek | 6X-stor |
| Kön | Unisex |
| Material | Antistatisk SMS |
| Färg | Orange |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk, Finger loopar |
| Hals stil | Med huva |
| Visa mer |