Läs mer
Ansell AlphaTec™ 1500 STANDARD sydda overaller, modell 138, vit
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
4X-stor
6X-stor
Beskrivning
DRÄKTFUNKTIONER
- 3 delar huva
- Elastisk huva, handleder, midja och vrister
- 2-vägs dragkedja fram med återförslutningsbar stormklaff
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kemiska skyddskläder |
| Storlek | 4X-stor |
| Kön | Unisex |
| Material | SMS Tyg |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk |
| Hals stil | Med huva |
| Visa mer |