Läs mer
Ansell AlphaTec™ 1500 STANDARD sömnad, modell 138, marin
Produktkod. 18030120 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
4X-stor
5X-stor
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
18030120 5X-stor
18050120 4X-stor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18030120 Leverantör Ansell Leverantörsnummer NV15S0013809
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger bekvämt skydd mot farliga partiklar i allmänna industriella miljöer.
DRÄKTFUNKTIONER:
  • 3 delar huva
  • Elastisk huva, handleder, midja och vrister
  • 2-vägs dragkedja fram med återförslutningsbar stormklaff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Överdragsoveraller med huva
Storlek 5X-stor
Kön Unisex
Material SMS Tyg
Färg Marin
Disponibel Återanvändbar
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Med huva
Huva typ 3-panel, elastisk
Förslutningstyp 2-vägs dragkedja med stormklaff
Sömtyp Sydd
Sterilitet Icke-steril
Skyddsklass CE KATEGORI III (Typ 5, Typ 6)
Motstånd Kemikalier, Partikel
Krage typ Elastisk huva
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE-nummer∣EN ISO 13688:2013∣SV ISO 13982-1:2004 + A1:2010∣SV ISO 13982-1:2004 + A1:2010∣SV ISO 13982-1:2004 + A1:2010∣SV 13034:2005 + A1:2009∣EN 1073-2:2002
Latexfri Ja