Läs mer
Ansell AlphaTec™ 1800 COMFORT Bound - Modell 195
Produktkod. 16874900
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Produktkod. 16874900
Brand: Ansell WN18B0019505
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lättviktsoveraller med andningsbar mikroporös laminatteknik och skydd av typ 5/6.
  • 3 delar huva
  • Elastisk huva, handleder, midja och vrister
  • 2-vägs dragkedja fram med återförslutningsbar stormklaff
  • Finger loopar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek X-large
Material Mikroporös non-woven polypropen och polyetenlaminat
Färg Vitt, Blått
Sömtyp Bunden
Beläggning Anti-Static Behandling (rygg, underarm och huva)
För användning med (applikation) Renrumsrengöring och förberedelse, kroppsmålning inklusive ytinspektion, produktionslinjestöd& Underhåll, rengöring av anläggningar och maskiner, underhåll av anläggningar och maskiner, tillämpningar av fiberglasharts, hantering av pulver, allmän eftermarknad för bilar
Stil W18B195