Läs mer
Ansell AlphaTec™ 1800 COMFORT Bound - Modell 195
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Description
- 3 delar huva
- Elastisk huva, handleder, midja och vrister
- 2-vägs dragkedja fram med återförslutningsbar stormklaff
- Finger loopar
Specifications
Specifications
| Storlek | 2X-large |
| Material | Mikroporös non-woven polypropen och polyetenlaminat |
| Färg | Vitt, Blått |
| Sömtyp | Bunden |
| Beläggning | Anti-Static Behandling (rygg, underarm och huva) |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 374:2003, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, US Ergo-certifiering |
| För användning med (applikation) | Renrumsrengöring och förberedelse, kroppsmålning inklusive ytinspektion, produktionslinjestöd& Underhåll, rengöring av anläggningar och maskiner, underhåll av anläggningar och maskiner, tillämpningar av fiberglasharts, hantering av pulver, allmän eftermarknad för bilar |
| Stil | W18B195 |