Läs mer
Ansell AlphaTec™ 1800 Ts PLUS
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
5X-stor
Stil:
W18T111
W18T122
W18T156
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Paket med 35
Paket med 40
Paket med 45
Beskrivning
- 3 delar huva
- Elastisk huva, handleder, midja och vrister
- 2-vägs dragkedja fram med återförslutningsbar stormklaff
- Finger loopar
- Hakrem
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | Intermediär |
| Material | Mikroporöst non-woven polyetenlaminat |
| Färg | Vitt |
| Sömtyp | Serged, Tejpade |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 374:2003, EN 14605:2005 + A1:2009,EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010,EN 13034:2005 + A1:2009,EN 1073-2:2002,EN 1149-5:2008,EN 14126:2003 |
| Inkluderar | Huva och enkel dragkedja med återförslutningsbar stormklaff |
| För användning med (applikation) | Renrumsrengöring och förberedelse, kroppsmålning inklusive ytinspektion, produktionslinjestöd& Underhåll, rengöring av anläggningar och maskiner, underhåll av anläggningar och maskiner, tillämpningar av fiberglasharts, hantering av pulver |
| Vikt (metrisk) | 53 gsm |
| Stil | W18T111 |