Läs mer
Ansell AlphaTec™ 1800 Ts PLUS
Produktkod. p-7228390
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
5X-stor
Stil:
W18T111
W18T122
W18T156
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Paket med 35
Paket med 40
Paket med 45
Produktkod. 17151005
Brand: Ansell WH18T0011102
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lättviktsoveraller med andningsbar mikroporös laminatteknologi och typ 4/5/6 skydd.
  • 3 delar huva
  • Elastisk huva, handleder, midja och vrister
  • 2-vägs dragkedja fram med återförslutningsbar stormklaff
  • Finger loopar
  • Hakrem
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Liten
Material Mikroporöst non-woven polyetenlaminat
Färg Vitt
Sömtyp Serged, Tejpade
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 374:2003, EN 14605:2005 + A1:2009,EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010,EN 13034:2005 + A1:2009,EN 1073-2:2002,EN 1149-5:2008,EN 14126:2003
Inkluderar Huva och enkel dragkedja med återförslutningsbar stormklaff
För användning med (applikation) Renrumsrengöring och förberedelse, kroppsmålning inklusive ytinspektion, produktionslinjestöd& Underhåll, rengöring av anläggningar och maskiner, underhåll av anläggningar och maskiner, tillämpningar av fiberglasharts, hantering av pulver
Vikt (metrisk) 53 gsm
Stil W18T111