Läs mer
Ansell AlphaTec™ 2000 labbrockar, modell 209
Produktkod. 15915021 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
Liten
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 60
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15915021 Liten Paket med 60
15925021 3X-large Paket med 60
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15915021 Leverantör Ansell Leverantörsnummer WH20B0020902
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemikalieresistent labbrock har andningsbar mikroporös laminatteknik.
  • Bevisad skyddande barriär mot lågkoncentrerade vätskeämnen, vätske- och partikuliska biologiska faror
  • Bekvämt att bära med fuktfuktgenomsläppligt tyg (andningsbart) för att minska risken för värmestress
  • Optimerad passform, vilket förbättrar bärarens komfort och säkerhet
  • Låg linning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kemikalieresistent laboratorierock
Storlek Liten
Kön Unisex
Material Mikroporöst polyetenlaminat
Färg Vitt
Förslutningstyp Dragkedja
Manschettstil Elastisk
Disponibel Begränsad användning
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Kemikalier
Stil Standard Length
Antal fickor 2
Certifikat och efterlevnad CE Kategori III, EN 14126