Läs mer
Ansell AlphaTec™ 2000 labbrockar, modell 209
Produktkod. 15925021 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
Liten
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 60
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15925021 3X-large Paket med 60
15915021 Liten Paket med 60
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15925021 Leverantör Ansell Leverantörsnummer WH20B0020907
Beräknad leverans: 10-12-2026
Kemikalieresistent labbrock har andningsbar mikroporös laminatteknik.
  • Beprövad skyddsbarriär mot lågkoncentration av flytande kemikalier, vätske- och partikelbiologiska faror
  • Bekväm att bära med fuktgenomsläppligt tyg (andas) för att minska risken för värmestress
  • Optimerad passform, förbättrar användarens komfort och säkerhet
  • Låg ludd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kemikalieresistent laboratorierock
Storlek 3X-large
Kön Unisex
Material Mikroporöst polyetenlaminat
Färg Vitt
Förslutningstyp Dragkedja
Manschettstil Elastisk
Disponibel Begränsad användning
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Kemikalier
Stil Standard Length
Antal fickor 2
Certifikat och efterlevnad CE Kategori III, EN 14126