Läs mer
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Förkläde
Produktkod. 16604423 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
Universell
Produktkod. Storlek
16604423 Universell
1 options
Produktkod. 16604423 Leverantör Ansell Leverantörsnummer WH20S0021300
Beräknad leverans: 03-06-2027
Förkläde med skyddsbarriär mot lågkoncentration flytande kemikalier, flytande& partikelbiologiska faror.
  • Silikonfri
  • Låg ludd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Kemikaliebeständigt förkläde
Storlek Universell
Material Non-woven mikroporös polyetenlaminat
Färg Vitt
Disponibel För engångsbruk
Förslutningstyp Slipsar
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Rengöring och förberedelse av renrum, support och underhåll av produktionslinjer, underhåll av anläggningar och maskiner, veterinärtjänster
Vikt (metrisk) 63 gsm
Stil W20S213
Sömtyp Sydda