Läs mer
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Förkläde
Produktkod. 16110561 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
Liten
Universell
X-large
Stil:
W20B214
W20S213
Förpackningsstorlek:
Paket med 60
Produktkod. 16110561
Brand: Ansell WH20B0021405
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förkläde med skyddsbarriär mot lågkoncentration flytande kemikalier, flytande& partikelbiologiska faror.
  • Silikonfri
  • Låg ludd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek X-large
För användning med (applikation) Renrumsrengöring och förberedelse, produktionslinjestöd och underhåll, underhåll av anläggningar och maskiner, veterinärtjänster
Stil W20B214
Produkttyp Controlled Environments Gown
Material Non-woven mikroporös polyetenlaminat
Färg Vitt
Förslutningstyp Tear-back
Disponibel Limited-use
Sterilitet Non-sterile
Sömtyp Bunden
Ärmstil Långärmad
Certifikat och efterlevnad SV ISO 13688:2013, endast partiellt kroppsskydd, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 14126:2003