Läs mer
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Förkläde
Produktkod. 16120561 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Stil:
W20B214
W20S213
Förpackningsstorlek:
Paket med 60
Storlek:
Liten
Universell
X-large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Stil unitSize Storlek
16120561 W20B214 Paket med 60 -
16130551 W20B214 - Liten
16110561 W20B214 Paket med 60 X-large
16130561 W20B214 Paket med 60 -
16604423 W20S213 - Universell
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16120561 Leverantör Ansell Leverantörsnummer WH20B0021406
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förkläde med skyddsbarriär mot lågkoncentration flytande kemikalier, flytande& partikelbiologiska faror.
  • Silikonfri
  • Låg ludd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Renrumsrengöring och förberedelse, produktionslinjestöd och underhåll, underhåll av anläggningar och maskiner, veterinärtjänster
Stil W20B214
Produkttyp Controlled Environments Gown
Material Non-woven mikroporös polyetenlaminat
Färg Vitt
Förslutningstyp Tear-back
Disponibel Limited-use
Sterilitet Non-sterile
Sömtyp Bunden
Ärmstil Långärmad
Certifikat och efterlevnad SV ISO 13688:2013, endast partiellt kroppsskydd, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 14126:2003