Läs mer
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Förkläde
Produktkod. 16130551 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
Liten
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 60
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
16130551 Liten -
16110561 X-large Paket med 60
16120561 2X-large Paket med 60
16130561 3X-large Paket med 60
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16130551 Leverantör Ansell Leverantörsnummer WH20B0021402
I lager
Förkläde med skyddsbarriär mot lågkoncentration flytande kemikalier, flytande& partikelbiologiska faror.
  • Silikonfri
  • Låg ludd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Kemikaliebeständigt förkläde
Storlek Liten
Material Non-woven mikroporös polyetenlaminat
Färg Vitt
Disponibel Begränsad användning
Förslutningstyp Tearback
Sterilitet Icke-steril
Certifikat och efterlevnad EN ISO 13688:2013, Endast delvis kroppsskydd, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 14126:2003
Vikt (metrisk) 63 gsm
Stil W20B214
Sömtyp Bunden
Ärmstil Långärmat