Läs mer
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Förkläde med ärmar inbundna - Modell 214
Handla allt Ansell ProdukterBeskrivning
- Beprövad skyddsbarriär mot lågkoncentration flytande kemikalier, flytande& partikelbiologiska faror
- Silikonfri
- Låg ludd
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Förkläde |
| Storlek | Intermediär |
| Material | Mikroporöst laminat |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Begränsad användning |
| Förslutningstyp | Krok och ögla (bak) |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Kritiska och kontrollerade miljöer |
| Stil | AlphaTec 2000-214 |
| Sömtyp | Bunden |
| Visa mer |