Läs mer
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Förkläde med ärmar inbundna - Modell 214
Produktkod. p-7239439 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
Intermediär
Betydande
Förpackningsstorlek:
Paket med 60
Produktkod. 16190551
Brand: Ansell WH20B0021403
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
AlphaTec™ Förkläde med ärmar bundet - Överlägsen andningsbar mikroporös laminatteknik
  • Beprövad skyddsbarriär mot lågkoncentration flytande kemikalier, flytande& partikelbiologiska faror
  • Silikonfri
  • Låg ludd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Apron
Storlek Intermediär
Material Mikroporöst laminat
Färg White
Disponibel Limited-use
Förslutningstyp Hook and Loop (Rear)
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Kritiska och kontrollerade miljöer
Stil AlphaTec 2000-214
Sömtyp Bunden
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 14126