Läs mer
- Home
- Products
- Personlig skyddsutrustning
- Säkerhetskläder
- Skyddsöverdrag
- Kemikalieresistenta overaller
- Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Inbunden
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Inbunden
Produktkod. 16251422
Change view
Storlek:
2X-large
3X-large
4X-stor
5X-stor
6X-stor
7X-stor
8X-stor
Betydande
Intermediär
Liten
One Size
X-Small
X-large
Stil:
W20B102
W20B103
W20B111
W20B113
W20B122
W20B162
Färg:
Vitt
Vitt, Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 35
Paket med 40
33 product options available for selection
| Produktkod. | Storlek | Stil | Färg | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|
| 16251422 | 5X-stor | W20B103 | Vitt, Klart | - |
| 16864750 | Liten | W20B102 | Vitt | - |
| 16874750 | Intermediär | W20B102 | Vitt | - |
| 16884750 | Betydande | W20B102 | - | - |
| 17121015 | 3X-large | W20B122 | - | - |
| 16894750 | X-large | W20B102 | Vitt | - |
| 16804760 | 2X-large | W20B102 | Vitt | - |
| 16814760 | 3X-large | W20B102 | Vitt | - |
| 16824760 | 4X-stor | W20B102 | Vitt | - |
| 16834760 | 5X-stor | W20B102 | Vitt | Paket med 40 |
| 16804770 | Liten | W20B113 | Vitt | - |
| 16814770 | Intermediär | W20B113 | Vitt | - |
| 16824770 | Betydande | W20B113 | Vitt | Paket med 35 |
| 16834770 | X-large | W20B113 | Vitt | - |
| 16844770 | 2X-large | W20B113 | Vitt | - |
| 16854770 | 3X-large | W20B113 | - | - |
| 16864770 | 4X-stor | W20B113 | Vitt | - |
| 16874770 | 5X-stor | W20B113 | Vitt | - |
| 16844760 | X-Small | W20B111 | Vitt, Klart | - |
| 16854760 | 4X-stor | W20B111 | Vitt, Klart | - |
| 16864760 | 5X-stor | W20B111 | Vitt, Klart | - |
| 16874760 | 6X-stor | W20B111 | Vitt, Klart | - |
| 16884760 | 7X-stor | W20B111 | Vitt, Klart | - |
| 16894760 | 8X-stor | W20B111 | Vitt, Klart | - |
| 16844780 | Liten | W20B162 | Vitt | Paket med 40 |
| 17111015 | X-Small | W20B122 | Vitt | - |
| 16854780 | Intermediär | W20B162 | Vitt | - |
| 16864780 | Betydande | W20B162 | Vitt | - |
| 16874780 | X-large | W20B162 | Vitt | - |
| 16884780 | 2X-large | W20B162 | Vitt | - |
| 16894780 | 3X-large | W20B162 | Vitt | Paket med 40 |
| 16814790 | 5X-stor | W20B162 | Vitt | Paket med 40 |
| 16804790 | One Size | W20B162 | Vitt | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 33 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
16251422
missing translation for 'mfr'
Ansell
missing translation for 'supplierNo'
WH20B0010309
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Beräknad leverans: 24-06-2027
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Bekväm att bära med fuktgenomsläppligt tyg (andas) för att minska risken för värmestress
- Optimerad kroppspassning, förbättrar användarens komfort och säkerhet
- Låg ludd för att minska risken för korskontaminering i kritiska områden
- Silikonfri, kritisk i spraymålningsapplikationer
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Kemikaliebeständiga overaller |
| Storlek | 5X-stor |
| Kön | Unisex |
| Material | Mikroporöst polyetenlaminat (icke-vävt) |
| Färg | Vitt, Klart |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk på baksidan |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk, Finger loopar |
| Hals stil | Krage |
| Huva typ | Krage |
| Förslutningstyp | Blixtlås fram med stormklaff |
| Sömtyp | Bunden |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Motstånd | Kemikalier, Partikel, Blodburna patogener, Antistatisk |
| För användning med (applikation) | Renrumsrengöring och förberedelse, kroppsmålning inklusive ytinspektion, produktionslinjestöd och underhåll, rengöring av anläggningar och maskiner, underhåll av anläggningar och maskiner, brottsplatsundersökning (CSI), veterinärtjänster |
| Stil | W20B103 |
| Show More Show Less |