Läs mer
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Inbunden
Produktkod. 16864750
Change view
Storlek:
2X-large
3X-large
4X-stor
5X-stor
6X-stor
7X-stor
8X-stor
Betydande
Intermediär
Liten
One Size
X-Small
X-large
Stil:
W20B102
W20B103
W20B111
W20B113
W20B122
W20B162
Färg:
Vitt
Vitt, Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 35
Paket med 40
33 product options available for selection
Product selection table with 33 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Stil Färg unitSize
16864750 Liten W20B102 Vitt -
16874750 Intermediär W20B102 Vitt -
16884750 Betydande W20B102 - -
17121015 3X-large W20B122 - -
16894750 X-large W20B102 Vitt -
16804760 2X-large W20B102 Vitt -
16814760 3X-large W20B102 Vitt -
16824760 4X-stor W20B102 Vitt -
16834760 5X-stor W20B102 Vitt Paket med 40
16804770 Liten W20B113 Vitt -
16814770 Intermediär W20B113 Vitt -
16824770 Betydande W20B113 Vitt Paket med 35
16834770 X-large W20B113 Vitt -
16844770 2X-large W20B113 Vitt -
16854770 3X-large W20B113 - -
16864770 4X-stor W20B113 Vitt -
16874770 5X-stor W20B113 Vitt -
16251422 5X-stor W20B103 Vitt, Klart -
16844760 X-Small W20B111 Vitt, Klart -
16854760 4X-stor W20B111 Vitt, Klart -
16864760 5X-stor W20B111 Vitt, Klart -
16874760 6X-stor W20B111 Vitt, Klart -
16884760 7X-stor W20B111 Vitt, Klart -
16894760 8X-stor W20B111 Vitt, Klart -
16844780 Liten W20B162 Vitt Paket med 40
17111015 X-Small W20B122 Vitt -
16854780 Intermediär W20B162 Vitt -
16864780 Betydande W20B162 Vitt -
16874780 X-large W20B162 Vitt -
16884780 2X-large W20B162 Vitt -
16894780 3X-large W20B162 Vitt Paket med 40
16814790 5X-stor W20B162 Vitt Paket med 40
16804790 One Size W20B162 Vitt -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 33 options available.
33 options
Produktkod. 16864750 Leverantör Ansell Leverantörsnummer WH20B0010202
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kemiska skyddsdräkter som har en bevisad skyddsbarriär mot lågkoncentration flytande kemikalier, vätske- och partikelbiologiska faror.
  • Bekväm att bära med fuktgenomsläppligt tyg (andas) för att minska risken för värmestress
  • Optimerad kroppspassning, förbättrar användarens komfort och säkerhet
  • Låg ludd för att minska risken för korskontaminering i kritiska områden
  • Silikonfri, kritisk i spraymålningsapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Liten
Material Mikroporöst non-woven polyetenlaminat
Färg Vitt
Sömtyp Bunden
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 374:2003, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010,EN 13034:2005 + A1:2009,EN 1073-2:2002,EN 1149-5:2018,EN 14126:2003,EN ISO 13688:2013, DIN 32781:2010
För användning med (applikation) Renrumsrengöring och förberedelse, kroppsmålning inklusive ytinspektion, produktionslinjestöd och underhåll, rengöring av anläggningar och maskiner, underhåll av anläggningar och maskiner, brottsplatsundersökning (CSI), veterinärtjänster
Vikt (metrisk) 63 gsm
Stil W20B102