Läs mer
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Inbunden
Storlek:
2X-large
3X-large
4X-stor
5X-stor
6X-stor
7X-stor
8X-stor
Betydande
Intermediär
Liten
One Size
X-Small
X-large
Stil:
W20B102
W20B103
W20B111
W20B113
W20B122
W20B162
Färg:
Vitt
Vitt, Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 35
Paket med 40
Beskrivning
- Bekväm att bära med fuktgenomsläppligt tyg (andas) för att minska risken för värmestress
- Optimerad kroppspassning, förbättrar användarens komfort och säkerhet
- Låg ludd för att minska risken för korskontaminering i kritiska områden
- Silikonfri, kritisk i spraymålningsapplikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | Liten |
| Material | Mikroporöst non-woven polyetenlaminat |
| Färg | Vitt |
| Sömtyp | Bunden |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 374:2003, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010,EN 13034:2005 + A1:2009,EN 1073-2:2002,EN 1149-5:2018,EN 14126:2003,EN ISO 13688:2013, DIN 32781:2010 |
| För användning med (applikation) | Renrumsrengöring och förberedelse, kroppsmålning inklusive ytinspektion, produktionslinjestöd och underhåll, rengöring av anläggningar och maskiner, underhåll av anläggningar och maskiner, brottsplatsundersökning (CSI), veterinärtjänster |
| Vikt (metrisk) | 63 gsm |
| Stil | W20B102 |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Inbunden >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering