Läs mer
Ansell™ AlphaTec™ 2000 STANDARD Inbunden
Beskrivning
Ger både skydd och komfort med exceptionellt vätske- och partikelskydd.
- Idealisk för ett brett spektrum av industriella applikationer
- Lågfarlig flytande kemisk avstötning, partikelskydd, skydd mot bekämpningsmedel och barriär mot biologiska ämnen.
- Beprövad skyddsbarriär mot lågkoncentration flytande kemikalier, vätskor och biologiska faror i partiklar
- Bekväm att bära med fuktgenomsläppligt tyg för att minska risken för värmestress
- Optimerad kroppspassning, förbättrar användarens komfort och säkerhet
- Antistatisk, testad enligt EN 1149-5
- Låg ludd för att minska risken för korskontaminering i kritiska områden
- Silikonfri, kritisk i spraymålningsapplikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | ESD-overaller för kontrollerade miljöer |
| Storlek | Liten |
| Kön | Unisex |
| Material | Mikroporöst polyetenlaminat (icke-vävt) |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk |
| Hals stil | Med huva |
| Visa mer |