Läs mer
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD jacka& Byxuppsättning inbunden
Beskrivning
- Beprövad skyddsbarriär mot lågkoncentration av flytande kemikalier, vätske- och partikelbiologiska faror
- Optimerad passform, förbättrar användarens komfort och säkerhet
- Låg ludd
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | Betydande |
| Kön | Unisex |
| Material | Mikroporöst polyetenlaminat (non-woven) |
| Färg | Vitt |
| Förslutningstyp | Zipper |
| Sömtyp | Bunden |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | Partial Body Protection Only, EN 13034:2005 + A1:2009, DIN 32781:2010, EN 14126:2003, ASTM F1671, EN ISO 13688:2013 |
| Produkttyp | Chemical-resistant Jacket |
| Stil | W20B219 |
| För användning med (applikation) | Renrumsstädning och förberedelse, produktionslinjesupport& Underhåll, Underhåll av anläggningar och maskiner, Veterinärtjänster |