Läs mer
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD jacka& Byxuppsättning inbunden
Överlägset skydd mot vätskespray med låg risk och fina partiklar med bundna sömmar för förbättrat övergripande skydd.
Brand: Ansell WH20B-00219-05
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Beprövad skyddsbarriär mot lågkoncentration av flytande kemikalier, vätske- och partikelbiologiska faror
- Optimerad passform, förbättrar användarens komfort och säkerhet
- Låg ludd
Specifikationer
X-large | |
Vitt | |
Partial Body Protection Only, EN 13034:2005 + A1:2009, DIN 32781:2010, EN 14126:2003, ASTM F1671, EN ISO 13688:2013 | |
Renrumsstädning och förberedelse, produktionslinjesupport& Underhåll, Underhåll av anläggningar och maskiner, Veterinärtjänster |
Mikroporöst polyetenlaminat (non-woven) | |
Bunden | |
W20B219 |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD jacka& Byxuppsättning inbunden > Storlek: X-large
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering