Läs mer
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Labbrock inbunden
AlphaTec™ 2000 STANDARD Labbrock är designad för att tillåta vattenånga (svett) att strömma ut från dräkten men tål mättnad av flytande kemikalier och filtrerar 100 % av partiklarna ner till 0,01 mikron i storlek.
Brand: Ansell WH20B-00231-03
Beskrivning
Designad för att tillåta svett att fly från dräkten och motstå mättnad av flytande kemikalier.
- Filtrera 100 % av partiklarna ner till 0,01 mikron i storlek
- Beprövad skyddsbarriär mot lågkoncentration flytande kemikalier, vätskor och biologiska faror i partiklar
- Bekväm att bära med fuktgenomsläppligt tyg för att minska risken för värmestress
- Optimerad passform, förbättrar användarens komfort och säkerhet
- Låg ludd
Specifikationer
Labbrock för kontrollerade miljöer | |
Unisex | |
Vitt | |
Elastisk | |
Vätskor | |
2 | |
CE KATEGORI III (Typ PB (6)-B, EN 14126) |
Intermediär | |
Mikroporöst non-woven polyetenlaminat | |
Dragkedja | |
Återanvändbar | |
Knälång | |
2000 | |
Får inte autoklaveras |