Läs mer
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Labbrock inbunden
Description
Designad för att tillåta svett att fly från dräkten och motstå mättnad av flytande kemikalier.
- Filtrera 100 % av partiklarna ner till 0,01 mikron i storlek
- Beprövad skyddsbarriär mot lågkoncentration flytande kemikalier, vätskor och biologiska faror i partiklar
- Bekväm att bära med fuktgenomsläppligt tyg för att minska risken för värmestress
- Optimerad passform, förbättrar användarens komfort och säkerhet
- Låg ludd
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Labbrock för kontrollerade miljöer |
| Storlek | 2X-large |
| Kön | Unisex |
| Material | Mikroporöst non-woven polyetenlaminat |
| Färg | Vitt |
| Förslutningstyp | Dragkedja |
| Manschettstil | Elastisk |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Motstånd | Vätskor |
| Stil | Knälång |
| Show More |