Läs mer
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD labbrock Inbunden
Description
- Beprövad skyddsbarriär mot lågkoncentration flytande kemikalier, flytande& partikelbiologiska faror
- Optimerad passform på huvudet, förbättrar användarens komfort och säkerhet
- Låg ludd
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Labbrock för kontrollerade miljöer |
| Storlek | Liten |
| Kön | Unisex |
| Material | Mikroporöst non-woven polyetenlaminat |
| Färg | Vitt |
| Förslutningstyp | Dragkedja |
| Manschettstil | Elastisk |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Motstånd | Kemikalier |
| Stil | Knälängd |
| Show More |