Läs mer
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Overboots bundna
Beskrivning
- Beprövad skyddsbarriär mot lågkoncentration av flytande kemikalier, vätske- och partikelbiologiska faror
- Optimerad passform, förbättrar användarens komfort och säkerhet
- Låg ludd
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | Standard |
| Material | Mikroporös polyetenlaminat Non-woven |
| Latexfri | Yes |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Limited-use |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Förslutningstyp | Elastic Top with Ankle Ties |
| Sula Typ | Standard |
| Sömtyp | Bunden |
| Stil | W20B406 |
| Visa mer |