Läs mer
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Overboots bundna
Produktkod. 16814800
Change view
Sula Typ:
ESD PVC
Standard
Förpackningsstorlek:
150 par
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sula Typ Förpackningsstorlek
16814800 ESD PVC 150 par
16804800 Standard -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16814800 Leverantör Ansell Leverantörsnummer WH20B0040700
Beräknad leverans: 08-06-2027
Bekväma överstövlar med fuktgenomsläppligt tyg (andas) för att minska risken för värmestress.
  • Beprövad skyddsbarriär mot lågkoncentration av flytande kemikalier, vätske- och partikelbiologiska faror
  • Optimerad passform, förbättrar användarens komfort och säkerhet
  • Låg ludd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Standard
Material Icke-vävd polypropenlaminat
Latexfri Ja
Färg Vitt
Disponibel Begränsad användning
Sterilitet Icke-steril
Förslutningstyp Elastisk topp med fotbojor
Sula Typ ESD PVC
Sömtyp Bunden
Stil W20B407
För användning med (applikation) Renrumsstädning och förberedelse, produktionslinjesupport & Underhåll, Underhåll av anläggningar och maskiner, Veterinärtjänster
Vikt (metrisk) 63 gsm
Motstånd Kemikaliebeständig
Produkttyp Kontrollerade miljöer med fotledshöga skoöverdrag