Beskrivning
- Beprövad skyddsbarriär mot lågkoncentration av flytande kemikalier, vätske- och partikelbiologiska faror
- Optimerad passform, förbättrar användarens komfort och säkerhet
- Låg ludd
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | X-large |
| Kön | Unisex |
| Produkttyp | Kemikalieresistenta byxor |
| Material | Mikroporöst non-woven polyetenlaminat |
| Färg | Vitt |
| Sömtyp | Bunden |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | Endast partiellt kroppsskydd, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 14126:2003, EN ISO 13688:2013 |
| Stil | W20B301 |
| För användning med (applikation) | Renrumsstädning och förberedelse, produktionslinjesupport& Underhåll, Underhåll av anläggningar och maskiner, Veterinärtjänster |