Läs mer
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD byxor inbundna
Produktkod. 16884790 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 80
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
16884790 2X-large Paket med 80
16874790 X-large -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16884790 Leverantör Ansell Leverantörsnummer WH20B0030106
Beräknad leverans: 02-06-2027
Bekväma byxor med fuktgenomsläppligt tyg (andas) för att minska risken för värmestress.
  • Beprövad skyddsbarriär mot lågkoncentration av flytande kemikalier, vätske- och partikelbiologiska faror
  • Optimerad passform, förbättrar användarens komfort och säkerhet
  • Låg ludd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek 2X-large
Kön Unisex
Produkttyp Kemikalieresistenta byxor
Material Mikroporöst non-woven polyetenlaminat
Färg Vitt
Sömtyp Bunden
Certifieringar/efterlevnad (Europa) Endast partiellt kroppsskydd, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 14126:2003, EN ISO 13688:2013
Stil W20B301
För användning med (applikation) Renrumsstädning och förberedelse, produktionslinjesupport& Underhåll, Underhåll av anläggningar och maskiner, Veterinärtjänster