Läs mer
Ansell AlphaTec™ 2000 Ts PLUS
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Stil:
W20T103
W20T111
W20T122
Förpackningsstorlek:
Paket med 45
Beskrivning
- Bekväm att bära med fuktgenomsläppligt tyg (andas) för att minska risken för värmestress
- Optimerad kroppspassning, förbättrar användarens komfort och säkerhet
- Låg ludd för att minska risken för korskontaminering i kritiska områden
- Silikonfri, kritisk i spraymålningsapplikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | X-large |
| Material | Mikroporöst non-woven polyetenlaminat |
| Sömtyp | Sydd, Tejpade |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 374:2003, , EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2018, EN 14126:2003, EN ISO 13688:2013, DIN 32781:2010 |
| Inkluderar | Huva och stövlar |
| För användning med (applikation) | Produktinspektion, lastning och dragning, fiberglas/hartsapplikationer/keramiska fibrer, kroppsmålning inklusive ytinspektion, rengöring av anläggningar och maskiner, underhåll av labbmöbler och utrustning |
| Vikt (metrisk) | 63 gsm |
| Stil | W20T122 |