Läs mer
Ansell™ AlphaTec™ 2000 Ts PLUS sydd och tejpad
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Beskrivning
Designad för att tillåta svett att fly från dräkten och motstå mättnad av flytande kemikalier.
- Filtrerar 100 % av partiklar ner till 0,01 mikron i storlek
- Beprövad skyddande barriär mot lågkoncentration flytande kemikalier, vätskor och biologiska faror i partiklar
- Bekväm att bära med fuktgenomsläppligt tyg för att minska risken för värmestress
- Optimerad kroppspassning, förbättrar användarens komfort och säkerhet
- Antistatisk, testad enligt EN 1149-5
- Ultralåg ludd, minskad risk för kontaminering i kritiska områden
- Silikonfri, kritisk i spraymålningsapplikationer
- Tunnelförsedd elastisk huva, handleder och vrister för att minimera risken för ludd och korskontamination
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | ESD-overaller för kontrollerade miljöer |
| Storlek | 2X-large |
| Kön | Unisex |
| Material | Mikroporöst non-woven polyetenlaminat |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk |
| Hals stil | Med huva |
| Förslutningstyp | Dragkedja |
| Visa mer |