Läs mer
Ansell AlphaTec™ 23-202 Medelvikt dubbelfodrad PVC-handskar
Produktkod. 16835190 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
8
9
10
Produktkod. 16835190
Brand: Ansell 23202080
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Handskarna är konstruerade med både akrylfleece och 13-gauge bomullsfoder för lågtemperaturapplikationer. Grov sandblästrad finish förbättrar greppförmågan i våta, hala förhållanden.
  • Grov sandblästrad finish förbättrar greppet i våta förhållanden
  • Medium duty handske för lågtemperaturapplikationer
  • Dubbelfodrad med akrylfleece och 13-gauge bomull
  • Designad för att skydda händerna vid temperaturer så låga som -30 °C
  • Överensstämmer med FDA& EU:s krav på livsmedelshantering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, REACH-kompatibel
Användningsområden Industrial
Färg Blått
Betyg för skärmotstånd ANSI A2
Exteriör finish Fullständigt texturerat
Latexfri Yes
Material Polypropen, PVC
Produkttyp Chemical-resistant Gloves
Storlek 8
EN388 Standard 4231C
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER KLT
EN ISO 374 - 5 Ja
Handske manschettstil Säkerhet
Liner material Akrylfleece och 100% bomull
Serie 23-202
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado