Läs mer
Ansell AlphaTec™ 23-202 Medelvikt dubbelfodrad PVC-handskar
Produktkod. p-7215044 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
8
9
10
Produktkod. 16835190
Brand: Ansell 23202080
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Handskarna är konstruerade med både akrylfleece och 13-gauge bomullsfoder för lågtemperaturapplikationer. Grov sandblästrad finish förbättrar greppförmågan i våta, hala förhållanden.
  • Grov sandblästrad finish förbättrar greppet i våta förhållanden
  • Medium duty handske för lågtemperaturapplikationer
  • Dubbelfodrad med akrylfleece och 13-gauge bomull
  • Designad för att skydda händerna vid temperaturer så låga som -30 °C
  • Överensstämmer med FDA& EU:s krav på livsmedelshantering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, REACH-kompatibel
Användningsområden Industrial
Färg Blått
Betyg för skärmotstånd ANSI A2
Exteriör finish Fullständigt texturerat
Latexfri Yes
Material Polypropen, PVC
Produkttyp Chemical-resistant Gloves
Storlek 8
EN388 Standard 4231C
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER KLT
EN ISO 374 - 5 Ja
Handske manschettstil Säkerhet
Liner material Akrylfleece och 100% bomull
Serie 23-202