Learn More
Ansell AlphaTec™ 2300 STANDARD Inbunden
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
5X-stor
Stil:
Y23B103
Y23B111
missing translation for 'unitSize'
Paket med 40
Descrizione
- Lätt, men ändå relativt stark och hållbar
- Designad för att skydda, typiska överdragsegenskaper inkluderar en huva med andningsskydd och en dragkedja med självhäftande tejpförslutning
- Antistatisk
Specifica
Specifica
| Storlek | 2X-large |
| Material | Polyeten på bikomponent polypropen, polyeten non-woven |
| Färg | Gult |
| Sömtyp | Bunden |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 374:2003, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003 |
| För användning med (applikation) | Miljösanering och -sanering, montering och demontering av stora rör, överföring av vätskor och fasta ämnen, montering och montering av komponenter |
| Vikt (metrisk) | 65 gsm |
| Stil | Y23B111 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto