Läs mer
Ansell AlphaTec™ 2300 STANDARD Inbunden
Kemiska skyddsdräkter med en bra skyddsbarriär mot många oorganiska flytande kemikalier inklusive syror och baser.
Brand:  Ansell YY23B-00111-09
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 16845070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7675.00 SEK
    5183.15 SEK / Paket med 40
    Spara 2491.85 SEK
    32% Av
Bara null kvar
Beräknad leverans: 09-02-2026
Beskrivning
  • Lätt, men ändå relativt stark och hållbar
  • Designad för att skydda, typiska överdragsegenskaper inkluderar en huva med andningsskydd och en dragkedja med självhäftande tejpförslutning
  • Antistatisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
5X-stor
Gult
EN 374:2003, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003
65 gsm
Polyeten på bikomponent polypropen, polyeten non-woven
Bunden
Miljösanering och -sanering, montering och demontering av stora rör, överföring av vätskor och fasta ämnen, montering och montering av komponenter
Y23B111
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Ansell AlphaTec™ 2300 STANDARD Inbunden > Storlek: 5X-Large, Stil:Y23B111