Läs mer
Ansell AlphaTec™ 2500 STANDARD Overboots ESD Bound
Produktkod. 16804830
Change view
Storlek:
46 till 48
Produktkod. Storlek
16804830 46 till 48
1 options
Produktkod. 16804830 Leverantör Ansell Leverantörsnummer WH25B0040705
I lager
Tygets fysiska styrka och flexibilitet säkerställer skydd och komfort även i de tuffaste miljöerna.
  • Tyget uppnår de högsta klassificeringarna för skydd mot biologiska agens i enlighet med EN 14126 för penetration av blod, kroppsvätskor och blodburna patogener
  • Unikt material som erbjuder exceptionell styrka, vätske- och partikelskydd
  • Låg ludd minskar risken för kontaminering i kritiska områden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek 46 till 48
Material Icke-vävd polypropenlaminat
Latexfri Ja
Färg Vitt
Disponibel För engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Förslutningstyp Elastisk topp med fotbojor
Sula Typ ESD PVC
Sömtyp Bunden
Stil W25B407
För användning med (applikation) Överföring av vätskor och fasta ämnen, tankrengöring, spill eller läckagerensning, underhåll
Vikt (metrisk) 65 gsm
Motstånd Kemikaliebeständig
Produkttyp Kontrollerade miljöer Bootskydd