Läs mer
Ansell AlphaTec™ 3000 Overall med huva, gul
Beschreibung
- Designad för att skydda, typiska innovativa funktioner inkluderar dubbla dragkedjor och dubbla manschetter
- Lätt och hållbar
- Mycket synlig ljusgul färg för förbättrad arbetarsäkerhet
- Antistatisk
Spezifikation
Spezifikation
| Storlek | 3X-large |
| Material | Flerskikts barriärlaminattyg |
| Färg | Gult |
| Sömtyp | Svetsad, Tejpade |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 374:2003, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003 |
| Modell | 162 |
| För användning med (applikation) | Överföring av vätskor och fasta ämnen mellan kärl och tankar och processutrustning, oväntade läckagespill eller andra utsläpp, öppning och dränering av pumpventiler eller ledningar, lastning och lossning av lastbilar och fordon, fyllning, blandning och laddning av råvaror, produktinspektion, blandning eller laddning av anläggningsmaskiner och anläggningsmaskiner, |
| Vikt (metrisk) | 80 gsm |
| Stil | Y30T162 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?