Läs mer
Ansell™ AlphaTec™ 3000 Apron - Modell 213
Produktkod. 31114774 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Förslutningstyp:
Slips
Produktkod. Förslutningstyp
31114774 Slips
1 options
Produktkod. 31114774 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer YE30T0021300
Beräknad leverans: 08-06-2027
Skyddande flerskiktsbarriär, skydd mot många kemikalier med lätt och slitstarkt material
  • Detta AlphaTec™ kemikalieskyddande förkläde har ett flerskiktstyg som skyddar mot olika oorganiska kemikalier och biologiska faror
  • Klargul färg, säkerställer mycket synligt personligt skydd, ökar arbetsplatssäkerheten och skyddar arbetarnas välbefinnande
  • Ett extremt lätt skyddande förkläde, AlphaTec™ 3000 Apron - Model 213 är mycket bekväm, även vid långvarig användning
  • Dess flerskiktiga tygkonstruktion innebär också att detta kemikalieresistenta förkläde tål slitage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Förkläde
Storlek Universell
Material Flerskikts barriärlaminattyg
Färg Gult
Disponibel För engångsbruk
Förslutningstyp Slips
Sterilitet Icke-steril
Latexfri Ja
Antal fickor Hold (Håll)
Sömtyp Sömlöst
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE KATEGORI III (Typ PB [3]-B, Typ PB [4]-B, Typ PB [6]-B, EN 14126)